Tlačiť
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
MQ300
1.02536.0100 1.02536.0250
1.02536.0100EA 190.67 EUR
1.02536.0100 1.02536.0250
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: Co(NO₃)₂·6H₂O
Mw: 291.03
Teplota tavenia: 57
Hustota: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149647
Číslo CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
OSN: 3077
ADR: 9 II
Merck Index: 13,02469
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 2170 g/l (100 °C)
Melting Point 57 °C
Molar Mass 291.04 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.87 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material