Dusičnan kobaltnatý hexahydrát ≥97.7%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97.7% min
CAS No.: 10026-22-9
Molecular Formula: Co(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 291.04 (182.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.87
Refractive Index: 1.52
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 55-56°
Merck Reference: 14,2444
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149647
Vzorec:
Co(NO₃)₂·6H₂O Teplota tavenia: 55…56 °C Hustota: 1,87 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149647 Číslo CAS: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 OSN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,2444 |