Tlačiť
Nickel(II) fluoride tetrahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14132.18 14132.30
14132.18EA 73.81 EUR
14132.18 14132.30
Nickel(II) fluoride tetrahydrate ≥98%
Nickel(II) fluoride tetrahydrate
Purity: 98+% CAS No.: 13940-83-5 Molecular Formula: NiF2.4H2O Formula Weight: 168.77 (96.71anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016263
Vzorec: F₂Ni·4H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016263
Číslo CAS: 13940-83-5
EINECS: 233-071-3
OSN: 3288
ADR: 6.1,III