Nickel(II) fluoride tetrahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14132.18
14132.30
14132.18EA
73.81
EUR
14132.18
14132.30
Nickel(II) fluoride tetrahydrate ≥98%
Nickel(II) fluoride tetrahydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 13940-83-5
Molecular Formula: NiF2.4H2O
Formula Weight: 168.77 (96.71anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016263
Vzorec:
F₂Ni·4H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016263 Číslo CAS: 13940-83-5 EINECS: 233-071-3 OSN: 3288 ADR: 6.1,III |