Tlačiť
Ruthenium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
84050-1G-F 84050-5G-F
SIAL84050-1G-FEA 165.83 EUR
SIAL84050-1G-F SIAL84050-5G-F
Ruthenium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃Ru·xH₂O
Mw: 225.44
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: 3.11 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149844
Číslo CAS: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
OSN: 3260