Tlačiť
Chlorid roditý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Rhodium trichloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
450286-1G 450286-250MG
SIAL450286-1GEA 886.08 EUR
SIAL450286-1G SIAL450286-250MG
Chlorid roditý hydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid roditý hydrát
Vzorec: Cl₃Rh·H₂O
Mw: 227.28
Číslo MDL: MFCD00149839
Číslo CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4