Chlorid roditý hydrát (38,5 - 45,5% Rh)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 20765-98-4
Molecular Formula: RhCl3.xH2O
Formula Weight: 209.26(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark Red
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in alcohol, water. Slightly soluble in acetone
Merck Reference: 14,8188
MDL No.: MFCD00149839
Vzorec:
Cl₃Rh·H₂O Teplota tavenia: 100 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149839 Číslo CAS: 20765-98-4 EINECS: 233-165-4 Merck Index: 14,8188 |