Tlačiť
Nickel(II) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
364304-100G 364304-500G
SIAL364304-100GEA 203.08 EUR
SIAL364304-100G SIAL364304-500G
Nickel(II) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) chloride hydrate
Vzorec: Cl₂Ni·H₂O
Mw: 147.61
Číslo MDL: MFCD00149808
Číslo CAS: 69098-15-3
EINECS: 231-743-0
OSN: 3288
ADR: 6.1 III