Tlačiť
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Dodávateľ: MP Biomedicals
Nebezpečí
Synonymá: Nickel dichloride hexahydrate
0215582591 0215582590
ICNA0215582591EA 177.05 EUR
ICNA0215582591 ICNA0215582590
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
Mw: 237.69
Teplota tavenia: 140
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149809
Číslo CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529