Tlačiť
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14366.0B A14366.0I A14366.30
A14366.0BEA 131.97 EUR
A14366.0B A14366.0I A14366.30
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥98%
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Purity: 98% CAS No.: 7791-20-0 Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O Formula Weight: 237.71 (129.60anhy) Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 140° -H2O Merck Reference: 14,6505 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149809
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
Teplota tavenia: 140 °C (-H₂O)
Hustota: 1,92
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149809
Číslo CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6505