Tlačiť
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nickel dichloride hexahydrate
43185.22 43185.14
43185.22EA 889.65 EUR
43185.22 43185.14
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Purity: 99.9995% CAS No.: 7791-20-0 Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O Formula Weight: 237.71 (129.60anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.92 Appearance: Green Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 140° -H2O Merck Reference: 14,6505 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149809
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
Mw: 237.69
Teplota tavenia: 140 °C (-H₂O)
Hustota: 1.92
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149809
Číslo CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6505