Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥99.3% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Nickel dichloride hexahydrate
12372.A3
12372.36
12372.A3EA
247.55
EUR
12372.A3
12372.36
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥99.3% (metals basis)
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Purity: 99.3%
CAS No.: 7791-20-0
Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O
Formula Weight: 237.71 (129.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.92
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 140° -H2O
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149809
Vzorec:
NiCl₂·6H₂O Mw: 237.69 Teplota tavenia: 140 °C (-H₂O) Hustota: 1.92 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149809 Číslo CAS: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 OSN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6505 |