Tlačiť
Chlorid nikelnatý hexahydrát 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nickel dichloride hexahydrate
193570050 193570250 193571000
ACRO193570050EA 109.75 EUR
ACRO193570050 ACRO193570250 ACRO193571000
Chlorid nikelnatý hexahydrát 99.999% (trace metals basis)
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
Mw: 237.69
Teplota tavenia: 140
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149809
Číslo CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Nickel (Ni) 24 to 26 %