Iridium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
Iridium trichloride hydrate, Iridium(III) chloride xhydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
206245-1G
206245-5G
SIAL206245-1GEA
218.71
EUR
SIAL206245-1G
SIAL206245-5G
Iridium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Iridium(III) chloride hydrate
Vzorec:
Cl₃Ir·xH₂O Mw: 316.59 Hustota: 5.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149750 Číslo CAS: 14996-61-3 EINECS: 233-044-6 Merck Index: 14,05088 |