Tlačiť
Iridium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Iridium trichloride hydrate, Iridium(III) chloride xhydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
206245-1G 206245-5G
SIAL206245-1GEA 218.71 EUR
SIAL206245-1G SIAL206245-5G
Iridium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Iridium(III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃Ir·xH₂O
Mw: 316.59
Hustota: 5.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149750
Číslo CAS: 14996-61-3
EINECS: 233-044-6
Merck Index: 14,05088