Tlačiť
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
195500010 195500050 195500250
ACRO195500010EA 660.12 EUR
ACRO195500010 ACRO195500050 ACRO195500250
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Iridium(III) chloride trihydrate
Vzorec: Cl₃Ir·₃H₂O
Mw: 352.62
Teplota tavenia: 763 °C (rozkl.)
Hustota: 5.3 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149750
Číslo CAS: 13569-57-8
EINECS: 233-044-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to black Crystals
Assay 53 to 56 % (Ir)