Chlorid železitý hexahydrát 97.0-102.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97.0-102.0%
CAS No.: 10025-77-1
Molecular Formula: Cl3Fe.6H2O
Formula Weight: 270.30 (162.21anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.820
Appearance: Yellow-brown
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 37°
Boiling Point: 280-285°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149712
Vzorec:
FeCl₃·6H₂O Teplota varu: 280…285 °C Teplota tavenia: 37 °C Hustota: 1,820 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149712 Číslo CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 OSN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4019 |