Tlačiť
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 98% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
255599-100G 255599-500G 255599-5G 255599-25KG
255599-100GEA 109.51 EUR
255599-100G 255599-500G 255599-5G HONC255599-25KG
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 98% ACS, Fluka™
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
Teplota varu: Decomposes on heating,
Teplota tavenia: 86 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Room Temperature
Číslo MDL: MFCD00149652
Číslo CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.1 %
Zinc (Zn) Max. 0.03 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %