Tlačiť
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
1.02533.1000 1.02533.9025
1.02533.1000EA 0 EUR
1.02533.1000 1.02533.9025
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 56 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149652
Číslo CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462