Chlorid kobaltnatý hexahydrát ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7791-13-1
Molecular Formula: Cl2Co.6H2O
Formula Weight: 237.93 (129.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.924
Appearance: Red-purple
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 87°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149652
Vzorec:
CoCl₂·6H₂O Teplota varu: 110 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 87 °C Hustota: 1,924 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149652 Číslo CAS: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2437 |