Nickel(II) bromide trihydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 7789-49-3
Molecular Formula: NiBr2.3H2O
Formula Weight: 272.58 (218.53anhy)
Physical Form: Crystalline Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Vzorec:
Br₂Ni·3H₂O Teplota tavenia: 300 °C (-3H₂O) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011141 Číslo CAS: 7789-49-3 EINECS: 236-665-0 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6502 |