Tlačiť
Síran manganatý monohydrát ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11809.0E A11809.36
A11809.0EEA 190.13 EUR
A11809.0E A11809.36
Síran manganatý monohydrát ≥97%
Síran manganatý monohydrát
Purity: 97% CAS No.: 10034-96-5 Molecular Formula: MnSO4.H2O Formula Weight: 169.02 (151.00anhy) Odour: Odourless pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Vzorec: MnSO₄·1H₂O
Teplota tavenia: 700 °C
Hustota: 2,95
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149159
Číslo CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5739