Tlačiť
Manganese(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Manganous nitrate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
203742-100G 203742-25G
SIAL203742-100GEA 511.52 EUR
SIAL203742-100G SIAL203742-25G
Manganese(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) nitrate hydrate
Vzorec: Mn(NO₃)₂·H₂O
Mw: 196.96
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149788
Číslo CAS: 15710-66-4
EINECS: 233-828-8
OSN: 2724
ADR: 5.1 III