Tlačiť
Chlorid manganatý tetrahydrát, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05927.0100 1.05927.1000
1.05927.0100EA 56.56 EUR
1.05927.0100 1.05927.1000
Chlorid manganatý tetrahydrát, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec: MnCl₂·4H₂O
Teplota varu: 1190 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 58…59 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149792
Číslo CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05751
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C) 3.5 - 6.0
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.001 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO₄) ≤ 0.2 %
Substances reducing potassium permanganate (as O) ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS