Chlorid manganatý tetrahydrát 98.0-101.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 13446-34-9
Molecular Formula: Cl2Mn.4H2O
Formula Weight: 197.90 (125.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.010
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 58°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,5728
MDL No.: MFCD00149792
Vzorec:
MnCl₂·4H₂O Teplota varu: 1190 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 58 °C Hustota: 2,010 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149792 Číslo CAS: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5728 |