Chlorid manganatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10804.09
10804.18
10804.09EA
140.79
EUR
10804.09
10804.18
Chlorid manganatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Chlorid manganatý tetrahydrát
Purity: 99.999%
CAS No.: 13446-34-9
Molecular Formula: MnCl2.4H2O
Formula Weight: 197.90 (125.84anhy)
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 2.010
Melting Point: 58°
Merck Reference: 14,5728
MDL No.: MFCD00149792
Vzorec:
MnCl₂·4H₂O Teplota varu: 1190 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 58 °C Hustota: 2,010 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149792 Číslo CAS: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5728 |