Dusičnan yttritý hexahydrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
12898.06EA
50.54
EUR
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
Dusičnan yttritý hexahydrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dusičnan yttritý hexahydrát
Purity: 99.9%
CAS No.: 13494-98-9
Molecular Formula: Y(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 383.01 (274.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,10107
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149940
Vzorec:
N₃O₉Y·6H₂O Teplota tavenia: 51,8 °C Hustota: 2,682 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149940 Číslo CAS: 13494-98-9 EINECS: 233-802-6 OSN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,10107 |