Tlačiť
Dusičnan yttritý hexahydrát 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
218260250 218261000 218265000
ACRO218260250EA 81.43 EUR
ACRO218260250 ACRO218261000 ACRO218265000
Dusičnan yttritý hexahydrát 99.9% (trace metals basis)
Dusičnan yttritý hexahydrát
Vzorec: N₃O₉Y·6H₂O
Teplota tavenia: 51,8 °C
Hustota: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149940
Číslo CAS: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %