Síran zinečnatý heptahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11138.09
11138.18
11138.09EA
93.73
EUR
11138.09
11138.18
Síran zinečnatý heptahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc sulphate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 16788-42-4
Molecular Formula: O4SZn.xH2O
Formula Weight: 161.43(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100°
Merck Reference: 14,10159
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011302
Vzorec:
ZnSO₄·xH₂O Mw: 161.45 g/mol (anhy) Hustota: 1.97 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149894 Číslo CAS: 16788-42-4 EINECS: 231-793-3 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,10159 |