Cadmium(II) sulphate hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10168.0E
A10168.22
A10168.36
A10168.0EEA
688.33
EUR
A10168.0E
A10168.22
A10168.36
Cadmium(II) sulphate hydrate 98%
Cadmium(II) sulphate hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 15244-35-6
Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x≈1)
Formula Weight: 208.46(anhy)
Refractive Index: 1.565
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1627
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00151655
Vzorec:
CdO₄S·H₂O Teplota tavenia: 41,5 °C trans pt Hustota: 3,08 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151655 Číslo CAS: 15244-35-6 EINECS: 233-331-6 OSN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1627 |