Tlačiť
Cadmium(II) sulphate 99+% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
270565000 270560025
ACRO270565000EA 218.61 EUR
ACRO270565000 ACRO270560025
Cadmium(II) sulphate 99+% p.a.
Cadmium(II) sulphate
Vzorec: CdO₄S
Teplota tavenia: 1000 °C
Hustota: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010923
Číslo CAS: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
OSN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 3.5 to 6.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Alkalies+earths (Na,K,Ca) ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.004 %