Tlačiť
Dusičnan kademnatý tetrahydrát 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212342500 212340010
ACRO212342500EA 191.74 EUR
ACRO212342500 ACRO212340010
Dusičnan kademnatý tetrahydrát 99+%
Dusičnan kademnatý tetrahydrát
Vzorec: CdN₂O₆·4H₂O
Teplota varu: 132 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 59 °C
Hustota: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149626
Číslo CAS: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
OSN: 2570
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in water)