Chlorid kademnatý hemipentahydrát 79,5-81,0 ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12373.18
12373.30
12373.18EA
74.5
EUR
12373.18
12373.30
Chlorid kademnatý hemipentahydrát 79,5-81,0 ACS
Chlorid kademnatý hemipentahydrát
CAS No.: 7790-78-5
Molecular Formula: CdCl2.2.5H2O
Formula Weight: 228.36 (183.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.6513
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00799071
Vzorec:
CdCl₂·2.5H₂O Mw: 228.35 Teplota tavenia: 568 Hustota: 2.84 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00799071 Číslo CAS: 7790-78-5 EINECS: 233-296-7 OSN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1617 |