Tlačiť
Síran měďnatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
61245-1KG-F 61245-500G-F 61245-6X1KG-F
SIAL61245-1KG-FEA 91.86 EUR
SIAL61245-1KG-F SIAL61245-500G-F SIAL61245-6X1KG-F
Síran měďnatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
Mw: 249.69
Hustota: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149681
Číslo CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
OSN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682