Tlačiť
Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥97%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
23121.297EA 93.91 EUR
23121.297 23121.366
Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥97%, TECHNICAL
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Vzorec: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Mw: 232.59
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD02253001
Číslo CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
OSN: 1477
ADR: 5.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %