Tlačiť
Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
12837-1KG 12837-2.5KG 12837-500G
12837-1KGEA 122.34 EUR
12837-1KG 12837-2.5KG 12837-500G
Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Vzorec: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02253001
Číslo CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
OSN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,02671
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Assay of Cu Min. 26 %
Water insoluble matter Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %