Tlačiť
Copper(II) nitrate hemipentahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
467855-250G 467855-50G
SIAL467855-250GEA 420.99 EUR
SIAL467855-250G SIAL467855-50G
Copper(II) nitrate hemipentahydrate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Vzorec: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Mw: 232.59
Teplota tavenia: 255
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD02253001
Číslo CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
OSN: 1477
ADR: 5.1 II