Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14004.0B
A14004.0I
A14004.30
A14004.36
A14004.0BEA
170.88
EUR
A14004.0B
A14004.0I
A14004.30
A14004.36
Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥98%
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Purity: 98%
CAS No.: 19004-19-4
Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O
Formula Weight: 232.59 (187.55anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 115°
Boiling Point: 170° dec.
Merck Reference: 14,2643
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149671
Vzorec:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Teplota varu: 170 °C (rozkl.) Teplota tavenia: ∼115 °C Hustota: 2,32 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02253001 Číslo CAS: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 OSN: 3085 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,2643 |