Tlačiť
Copper(II) nitrate hemipentahydrate 98+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405855000 405850025 405851000
ACRO405855000EA 186.12 EUR
ACRO405855000 ACRO405850025 ACRO405851000
Copper(II) nitrate hemipentahydrate 98+% ACS
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Vzorec: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02253001
Číslo CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
OSN: 3085
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue Crystalline powder
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %