Copper(II) fluoride dihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 13454-88-1
Molecular Formula: CuF2.2H2O
Formula Weight: 137.57 (101.54anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.934
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2638
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010977
Flux in casting gray iron
Vzorec:
CuF₂·2H₂O Teplota tavenia: >130 °C (rozkl.) Hustota: 2,934 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010977 Číslo CAS: 13454-88-1 EINECS: 232-147-3 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2638 |