Chlorid měďnatý dihydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 134.45(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.510
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Vzorec:
CuCl₂·2H₂O Teplota tavenia: 100 °C (rozkl.) Hustota: 2,510 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149674 Číslo CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 OSN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 14,2633 |