Tlačiť
Terbium trinitrate hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
295790020 295790100
ACRO295790020EA 78.62 EUR
ACRO295790020 ACRO295790100
Terbium trinitrate hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Terbium trinitrate hexahydrate
Vzorec: N₃O₉Tb·6H₂O
Teplota tavenia: 89,3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149868
Číslo CAS: 13451-19-9
EINECS: 233-138-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Granular powder
Assay ≥99.99 % (TREO base)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %