Tlačiť
Terbium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
325945-25G 325945-5G
SIAL325945-25GEA 412.35 EUR
SIAL325945-25G SIAL325945-5G
Terbium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Terbium trinitrate pentahydrate
Vzorec: N₃O₉Tb·5H₂O
Teplota tavenia: 89,3 °C
Číslo MDL: MFCD00149867
Číslo CAS: 57584-27-7
EINECS: 233-138-7
OSN: 1477
ADR: 5.1,III