Dusičnan samaritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
518247-25G
518247-5G
SIAL518247-25GEA
265.94
EUR
SIAL518247-25G
SIAL518247-5G
Dusičnan samaritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan samaritý hexahydrát
Vzorec:
N₃O₉Sm·6H₂O Mw: 444.47 Teplota tavenia: 78 Hustota: 2.37 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149857 Číslo CAS: 13759-83-6 EINECS: 233-798-6 OSN: 1477 ADR: 5.1 III |