Dusičnan samaritý hexahydrát ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13759-83-6
Molecular Formula: Sm(NO3)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 336.36(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.375
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
pH: ca. 3
Melting Point: 78-79°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149857
Vzorec:
N₃O₉Sm·6H₂O Teplota tavenia: 78…79 °C Hustota: 2,375 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149857 Číslo CAS: 13759-83-6 EINECS: 233-798-6 OSN: 1477 ADR: 5.1,III |