Tlačiť
Holmium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
325732-10G 325732-50G
SIAL325732-10GEA 231.05 EUR
SIAL325732-10G SIAL325732-50G
Holmium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Holmium trinitrate pentahydrate
Vzorec: HoN₃O₉·5H₂O
Teplota tavenia: 83,74…84.62 °C
Číslo MDL: MFCD00149737
Číslo CAS: 14483-18-2
EINECS: 233-438-8
OSN: 1477
ADR: 5.1,III