Tlačiť
Erbium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
298166-100G 298166-25G
SIAL298166-100GEA 411.15 EUR
SIAL298166-100G SIAL298166-25G
Erbium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Erbium trinitrate pentahydrate
Vzorec: ErN₃O₉·5H₂O
Číslo MDL: MFCD00149691
Číslo CAS: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
OSN: 1477
ADR: 5.1,III