Tlačiť
Erbium trinitrate pentahydrate 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
315140250 315141000
ACRO315140250EA 137.18 EUR
ACRO315140250 ACRO315141000
Erbium trinitrate pentahydrate 99.9% (trace metals basis)
Erbium trinitrate pentahydrate
Vzorec: ErN₃O₉·5H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149691
Číslo CAS: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
OSN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Assay 33 to 39 % (Er)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %