Cerium(III) nitrate hydrate ≥99.998% (metals basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43181.22
43181.14
43181.22EA
717.21
EUR
43181.22
43181.14
Cerium(III) nitrate hydrate ≥99.998% (metals basis), REacton®
Cerium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.998%
Molecular Formula: Ce(NO3)3.xH2O (x~6-7)
Formula Weight: 326.13(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Acidic
Merck Reference: 14,2000
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00010926
Vzorec:
Ce(NO₃)₃·xH₂O Teplota varu: 200 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 39 °C Hustota: 2,377 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010926 Číslo CAS: 10108-73-3 EINECS: 233-297-2 OSN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,2000 |