Tlačiť
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
337927-10G 337927-50G
SIAL337927-10GEA 77.42 EUR
SIAL337927-10G SIAL337927-50G
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Yb·6H₂O
Teplota tavenia: 154 °C
Hustota: 2,57 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149885
Číslo CAS: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5