Tlačiť
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204870-10G 204870-50G
SIAL204870-10GEA 306.43 EUR
SIAL204870-10G SIAL204870-50G
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Yb·6H₂O
Mw: 387.49
Teplota tavenia: 154
Hustota: 2.57 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149885
Číslo CAS: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5